Principaux documents
340014
Sigma-Aldrich
Anthrarufin
technical grade, 85%
Synonyme(s) :
1,5-Dihydroxyanthraquinone
100 G
218,00 $
218,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
218,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.21
Beilstein:
1881718
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
218,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Densité de vapeur
8.3 (vs air)
Essai
85%
Forme
solid
Pf
279 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1cccc2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c12
InChI
1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)8-4-2-6-10(16)12(8)13(7)17/h1-6,15-16H
Clé InChI
JPICKYUTICNNNJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Katarzyna Lech et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(14) (2020-07-19)
Effective analytical approaches for the identification of natural dyes in historical textiles are mainly based on high-performance liquid chromatography coupled with spectrophotometric detection and tandem mass spectrometric detection with electrospray ionization (HPLC-UV-Vis-ESI MS/MS). Due to the wide variety of dyes
Atsushi Furuta et al.
International journal of molecular sciences, 16(8), 18439-18453 (2015-08-12)
Hepatitis C virus (HCV) is an important etiological agent of severe liver diseases, including cirrhosis and hepatocellular carcinoma. The HCV genome encodes nonstructural protein 3 (NS3) helicase, which is a potential anti-HCV drug target because its enzymatic activity is essential