Principaux documents
D12007
Sigma-Aldrich
2,6-Diaminoanthraquinone
97%
Synonyme(s) :
2,6-Anthraquinonyldiamine, 2,6-Diamino-9,10-anthracenedione, 2,6-Diamino-9,10-anthraquinone, 2,6-Diamino-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H10N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
>325 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc2C(=O)c3cc(N)ccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C14H10N2O2/c15-7-1-3-9-11(5-7)14(18)10-4-2-8(16)6-12(10)13(9)17/h1-6H,15-16H2
Clé InChI
WQOWBWVMZPPPGX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Hisato Matsumoto et al.
Organic & biomolecular chemistry, 15(31), 6575-6583 (2017-07-28)
We report anthracene-diurea compounds which behave as anion sensors based on the fluorescence emission regulated by the substitution position on the anthracene ring. Anthracene-diurea compounds exhibit different excited-state intermolecular proton transfer (ESIPT) reactions depending on the pattern of the substituents.