Documents
440140
Sigma-Aldrich
(3-aminopropyl)triéthoxysilane
99%
Synonyme(s) :
3-triéthoxysilylpropylamine, APTES, APTS
About This Item
Formule linéaire :
H2N(CH2)3Si(OC2H5)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.37
Numéro Beilstein :
1754988
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
liquid
Point d'ébullition
217 °C/760 mmHg (lit.)
Densité
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H23NO3Si/c1-4-11-14(12-5-2,13-6-3)9-7-8-10/h4-10H2,1-3H3
Clé InChI
WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le (3-aminopropyl)triéthoxysilane (APTES) est un amino-silane qui est principalement utilisé comme dispersant. L'APTES attache un groupement aminé au silane fonctionnel en vue d'une bioconjugaison.
Application
Le (3-aminopropyl)triéthoxysilane forme un dérivé aminopropyle du verre qui est utilisé comme adsorbant en chromatographie d'affinité. Il permet de préparer des lames chargées positivement adaptées à divers procédés d'immunohistochimie et d'hybridation in situ. Récemment, le (3-aminopropyl)triéthoxysilane a servi à préparer des nanoparticules de silice dopées avec un colorant caractérisées par une très faible agrégation et une très faible adsorption non spécifique des biomolécules.
Produit utilisé dans la préparation d'une série de films composites ternaires polyimide/SiO/polydiphénylsiloxane possédant de bonnes propriétés de transparence.
Une monocouche autoassemblée d'APTES permet d'améliorer l'adhésion entre les flocons de graphène et le SiO2 pour un meilleur contact avec les électrodes métalliques. Ces électrodes peuvent être employées comme outils électroréactifs dans des applications de biodétection. L'APTES peut également être utilisé pour fonctionnaliser la silane-diazirine dans une application de biocapteur à fibre optique. Enfin, des microsphérules creuses peuvent être modifiées en surface avec de l'APTES pour créer des médicaments régénératifs et des cellules recombinantes en biopharmaceutique.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hollow microcarriers for large-scale expansion of anchorage-dependent cells in a stirred bioreactor.
YekrangSafakar, et al.
Biotechnology and Bioengineering, 115(7), 1717-1728 (2018)
Polymer International, 55, 1277-1277 (2006)
Functionalisation of Detonation Nanodiamond for Monodispersed, Soluble DNA-Nanodiamond Conjugates Using Mixed Silane Bead-Assisted Sonication Disintegration.
Edgington, et al.
Scientific Reports, 8(1), 728-728 (2018)
Effect of divalent versus monovalent cations on the MS2 retention capacity of amino-functionalized ceramic filters.
Bartels J, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 20(16), 11215-11223 (2018)
Platinum nanoparticles homogenously decorating multilayered reduced graphene oxide for electrical nanobiosensor applications.
Proa-Coronado, et al.
Thin Solid Films, 658(1), 54-60 (2018)
Articles
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.