Principaux documents
PHL89620
Danthrone
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
1,8-Dihydroxyanthraquinone, Chrysazine, Danthron
100 MG
378,00 $
378,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
378,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.21
Beilstein:
2054727
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
378,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
191-193 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
Oc1cccc2C(=O)c3cccc(O)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H
Clé InChI
QBPFLULOKWLNNW-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... RXRA(6256)
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
P Rochowski et al.
International journal of pharmaceutics, 580, 119233-119233 (2020-03-21)
The paper demonstrates the potential of photoacoustics for the identification of the mechanisms underlying drug transport through tissue-mimicking systems. Photoacoustic experiments were performed for a model transdermal delivery system, consisting of drug dithranol (in pharmaceutical form) and dodecanol-collodion (DDC) membrane.