8.20678
5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde
for synthesis
Synonyme(s) :
5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furfurol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
solid
Puissance
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
154-155 °C/16 hPa
Pf
27-30 °C
Température de transition
flash point 79 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C6H6O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-3,8H,4H2
Clé InChI
NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Melting range (lower value): ≥ 28 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup