Principaux documents
8.06072
Supelco
NMP
EMPLURA®
Synonyme(s) :
1-Méthyl-2-pyrrolidone, NMP, N-Méthyl-2-pyrrolidone
1 L
269,00 $
2.5 L
560,00 $
10 L
1 870,00 $
25 L
3 330,00 $
180 L
20 400,00 $
269,00 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
269,00 $
2.5 L
560,00 $
10 L
1 870,00 $
25 L
3 330,00 $
180 L
20 400,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
212-828-1
Nomenclature NACRES :
NA.05
269,00 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
1-Méthyl-2-pyrrolidone, EMPLURA®
Pression de vapeur
0.32 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
245 °C
Puissance
3598 mg/kg LD50, oral (Rat)
8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.3-9.5 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Impuretés
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.003 meq/g Alkalinity
≤0.1% Water
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.468-1.473
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
202 °C/1013 hPa
Pf
-24 °C
Température de transition
flash point 91 °C
Solubilité
1000 g/L
Densité
1.03 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N1(CCCC1=O)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
Clé InChI
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
EMPLURA® est notre alternative économique aux qualités de grande pureté. Avec EMPLURA, nous proposons une gamme de solvants destinée à diverses applications de base des industries non réglementées et pour les applications moins exigeantes, le travail de préparation en laboratoire et les applications de nettoyage. Les solvants EMPLURA présentent des spécifications suffisantes pour les paramètres les plus importants.
Application
  • Green synthesis of polyimide by using an ethanol solvothermal method for aqueous zinc batteries : cette recherche propose une approche de synthèse verte pour la fabrication de polyimides en utilisant la 1-méthyl-2-pyrrolidone comme solvant, en mettant en évidence son efficacité dans l'amélioration des performances des batteries aqueuses à base de zinc. L'étude souligne le rôle crucial de la 1-méthyl-2-pyrrolidone pour promouvoir des méthodes de synthèse respectueuses de l'environnement, en particulier dans le domaine de la chimie analytique et de la technologie des batteries (Zhao Y. et al., 2024).
  • Facile Preparation of Four-Layer MoS(2) Nanosheets and Their Application to Organic Light-Emitting Diode : cet article scientifique explore l'utilisation de la 1-méthyl-2-pyrrolidone dans le procédé d'exfoliation pour préparer des nanofeuillets de MoS₂, qui servent ensuite à améliorer l'efficacité des diodes électroluminescentes organiques. Les résultats mettent en évidence le rôle fondamental du solvant dans la production de nanofeuillets de haute qualité, destinés à des applications électroniques avancées (Jiang X. et al., 2022).
  • Phenylphosphonate surface functionalisation of MgMn(2)O(4) with 3D open-channel nanostructures for composite slurry-coated cathodes of rechargeable magnesium batteries operated at room temperature : cette article scientifique présente une recherche sur l'application de la 1-méthyl-2-pyrrolidone dans les techniques de modification de surface des électrodes de batteries au magnésium, visant à améliorer leurs performances et leur stabilité. L'étude démontre l'efficacité du solvant dans la science des matériaux et son impact significatif sur la technologie des batteries (Kajihara K. et al., 2021).
  • Novel Semi-Interpenetrated Polymer Networks of Poly(3-Hydroxybutyrate-co-3-Hydroxyvalerate)/Poly (Vinyl Alcohol) with Incorporated Conductive Polypyrrole Nanoparticles : cette recherche emploie la 1-méthyl-2-pyrrolidone dans le développement de nouveaux réseaux polymères, en y incorporant des nanoparticules conductrices pour concevoir des matériaux avancés destinés à diverses applications technologiques. l'étude souligne ainsi le rôle des solvants dans la chimie des polymères et la nanotechnologie (Aparicio-Collado J.L. et al., 2020).
  • From 3D to 2D Transition Metal Nitroprussides by Selective Rupture of Axial Bonds : cette publication examine le rôle de la 1-méthyl-2-pyrrolidone dans la transformation structurelle des nitroprussiates de métaux de transition, démontrant son utilité dans la synthèse et la manipulation de composés inorganiques afin d'améliorer les propriétés des matériaux avancés et leurs applications dans de multiples secteurs (Ávila Y. et al., 2019).
Remarque sur l'analyse
Pureté (GC) : ≥ 99,5 %
Identité (IR) : conforme
Couleur : ≤ 10 Hazen
Densité (d 20 °C/4 °C) : 1,031 - 1,033
Indice de réfraction (n 20/D) : 1,4680 - 1,4730
Acidité : ≤ 0,0002 méq/g
Alcalinité : ≤ 0,003 méq/g
Eau : ≤ 0,10 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf