Principaux documents
8.04012
Sigma-Aldrich
Furfural
for synthesis
Synonyme(s) :
Furfural, 2-Furancarbaldehyde
100 ML
39,50 $
500 ML
50,90 $
1 L
96,00 $
29 KG
1 190,00 $
39,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
39,50 $
500 ML
50,90 $
1 L
96,00 $
29 KG
1 190,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Numéro de classement CE :
202-627-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
39,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 hPa ( 20 °C)
Essai
≥98% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
315 °C
Puissance
65 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
2.1-19.3 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pb
162 °C/1013 hPa
Pf
-37 °C
Température de transition
flash point 60 °C
Solubilité
83 g/L
Densité
1.16 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[o]1c(ccc1)C=O
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
Clé InChI
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Electrocatalytic conversion of furfural: Zhu et al. reviewed the mechanisms, catalysts, and perspectives on the electrocatalytic conversion of biomass-derived furan compounds, including furfural. This process emphasizes the potential of furfural in green chemistry and chemical process optimization (Zhu et al., 2024).
  • Biocatalytic production of furfural: Gong et al. explored the use of electron-rich Ru supported on N-doped coffee biochar for the selective reductive amination of furfural to furfurylamine, highlighting a novel method for furfural utilization in pharmaceutical synthesis and biomass chemical production (Gong et al., 2024).
  • Use of furfural in detoxification: Wang et al. discussed the application of microalgae in the detoxification of lignocellulosic pretreatment wastewater, demonstrating furfural′s role in the sustainable management and resource utilization of wastewater, contributing to environmental and chemical process optimization (Wang et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.158 - 1.160
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup