722081
2,5-Furandicarboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
Dehydromucic acid, FDCA
292,00 $
About This Item
292,00 $
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
powder
Pf
>300 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(o1)C(O)=O
InChI
1S/C6H4O5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
CHTHALBTIRVDBM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Applications of FDCA in the synthesis of several metal-organic frameworks (MOFs) have also been reported.[6][7]
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable