Principaux documents
W248908
Sigma-Aldrich
Furfural
≥98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
2-furaldéhyde, Furan-2-carboxaldéhyde
W248908-SAMPLE-K
74,30 $
1 KG
170,00 $
5 KG
254,00 $
25 KG
526,00 $
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W248908-SAMPLE-K
74,30 $
1 KG
170,00 $
5 KG
254,00 $
25 KG
526,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.08
Numéro FEMA:
2489
Beilstein:
105755
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2014
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.018
Nomenclature NACRES :
NA.21
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 175.105
Densité de vapeur
3.31 (vs air)
Pression de vapeur
13.5 mmHg ( 55 °C)
Essai
≥98%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
599 °F
Limite d'explosivité
19.3 %
Indice de réfraction
n20/D 1.525 (lit.)
pb
162 °C (lit.)
Pf
−36 °C (lit.)
Densité
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
almond; baked; bread; woody; sweet
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
Clé InChI
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Intermolecular Diels-Alder Cycloadditions of Furfural-Based Chemicals from Renewable Resources : examine la régio- et la diastéréosélectivité des réactions entre le furfural et divers alcènes, soulignant son potentiel pour le développement de polymères biosourcés (Galkin and Ananikov, 2021).
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Arvind H Jadhav et al.
Bioresource technology, 132, 342-350 (2013-02-26)
Acidity modified silver exchanged silicotungstic acid (AgSTA) catalyst was prepared and characterized by X-ray diffraction, FT-IR spectroscopy, Raman spectroscopy, FT-IR pyridine adsorption, SEM imaging, EDX mapping, and antimicrobial activity was also tested. The catalytic activity was evaluated for the dehydration
Tim Ståhlberg et al.
ChemSusChem, 4(4), 451-458 (2011-01-29)
The synthesis of 5-(hydroxymethyl)furfural (HMF) in ionic liquids is a field that has grown rapidly in recent years. Unique dissolving properties for crude biomass in combination with a high selectivity for HMF formation from hexose sugars make ionic liquids attractive
Vinit Choudhary et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(10), 3997-4006 (2013-02-26)
5-(Hydroxymethyl)furfural (HMF) and levulinic acid production from glucose in a cascade of reactions using a Lewis acid (CrCl3) catalyst together with a Brønsted acid (HCl) catalyst in aqueous media is investigated. It is shown that CrCl3 is an active Lewis
Lilong Zhou et al.
Bioresource technology, 129, 450-455 (2012-12-26)
A new kind of bifunctional ionic liquid catalysts was synthesized to degrade microcrystalline cellulose in [BMIM]Cl at atmospheric pressure. The effects of reaction temperature, amount of catalysts, reaction time, ionic liquid purity and cellulose concentration on conversion were investigated. At
Reetta Karinen et al.
ChemSusChem, 4(8), 1002-1016 (2011-07-06)
Furfurals are important intermediates in the chemical industry. They are typically produced by homogeneous catalysis in aqueous solutions. However, heterogeneously catalyzed processes would be beneficial in view of the principles of green chemistry: the elimination of homogeneous mineral acids makes