Principaux documents
8.00269
Sigma-Aldrich
Fumaric acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Fumaric acid, trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
100 G
51,40 $
1 KG
64,50 $
2.5 KG
129,00 $
50 KG
1 210,00 $
51,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
51,40 $
1 KG
64,50 $
2.5 KG
129,00 $
50 KG
1 210,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
203-743-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
51,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for synthesis
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.001 hPa ( 20 °C)
Essai
≥99.0% (acidimetric)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
375 °C
Puissance
9300 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
2.1 (20 °C, 4.9 g/L in H2O)
pb
290 °C/1013 hPa (sublimed)
Pf
287 °C
Température de transition
flash point 273 °C
Solubilité
4.9 g/L
Densité
1.64 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[O-]C(=O)\C=C\C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
Clé InChI
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
523.4 °F
Point d'éclair (°C)
273 °C