Principaux documents
8.18701
Sigma-Aldrich
Benzyl benzoate
for synthesis
Synonyme(s) :
Benzyl benzoate, Benzoic acid benzyl ester
100 ML
39,80 $
1 L
95,40 $
39,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
39,80 $
1 L
95,40 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
204-402-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
39,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
480 °C
Puissance
1904 mg/kg LD50, oral (Rat)
4000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
324 °C/1013 hPa
Pf
21 °C
Température de transition
flash point 158 °C
Solubilité
0.0153 g/L
Densité
1.12 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(Cc2ccccc2)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
Clé InChI
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Essential oil therapy for inflammation: Research highlights the use of Cinnamomum zeylanicum essential oil, containing benzyl benzoate, in treating inflammation. Network pharmacology and experimental verification delineated the multitarget pharmacological mechanism, underscoring its potential as an anti-inflammatory agent (Mohanty et al., 2024).
  • Pest control in agriculture: Benzyl benzoate was evaluated for its effectiveness as an eco-friendly pesticide against the red flour beetle, Tribolium castaneum, demonstrating significant repellency and low toxicity, making it a viable option for sustainable pest management (Aboelhadid et al., 2023).
  • Scabies treatment: A comparative study on the efficacy of topical benzyl benzoate versus oral ivermectin for treating scabies revealed that benzyl benzoate is an effective topical treatment, providing a viable option for scabies management (Meyersburg et al., 2023).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.117 - 1.119
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
298.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
148 °C - closed cup