B6630
Benzyl benzoate
ReagentPlus®, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Benzoic acid benzyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 125 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
896 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.568 (lit.)
Point d'ébullition
323-324 °C (lit.)
Pf
17-20 °C (lit.)
Densité
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
Clé InChI
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Prepare benzyl alcohol/benzyl benzoate (BABB) solution employed for enhancing the tissue transparency during the whole-mount immunostaining BABB method.
- Study its ability to induce an olfactory response in the third instar larvae of Drosophila melanogaster.
- Prepare Spalteholz fluid in combination with methyl salicylate, employed during LSFM (light sheet fluorescence microscopy) imaging.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
298.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
148 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?