W213810
Benzyl benzoate
natural, ≥99%, FG
Synonyme(s) :
Benzoic acid benzyl ester
77,30 $
About This Item
77,30 $
Produits recommandés
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
300
400
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 175.105
Pression de vapeur
1 mmHg ( 125 °C)
Essai
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
896 °F
Composition
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted benzyl benzoate
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.568 (lit.)
pb
323-324 °C (lit.)
Pf
17-20 °C (lit.)
Densité
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
benzyl benzoate
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
floral; fruity; balsamic; sweet
Chaîne SMILES
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
Clé InChI
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Toxicity and Repellency Efficacy of Benzyl Alcohol and Benzyl Benzoate as Eco-Friendly Choices to Control the Red Flour Beetle Tribolium castaneum.: This research investigates the toxicity and repellency of benzyl benzoate against the red flour beetle, highlighting its potential as an eco-friendly pest control agent (Aboelhadid et al., 2023).
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
298.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
148 °C - closed cup