471240
N-Butyldiethanolamine
≥98.6%
Synonyme(s) :
2,2′-Butyliminodiethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)butylamine
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5.5 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥98.6%
Indice de réfraction
n20/D 1.463 (lit.)
Point d'ébullition
273-275 °C/741 mmHg (lit.)
Pf
−70 °C (lit.)
Densité
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C8H19NO2/c1-2-3-4-9(5-7-10)6-8-11/h10-11H,2-8H2,1H3
Clé InChI
GVNHOISKXMSMPX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- new mononuclear [Cu(Hbdea)2]·2Hdnba , dinuclear [Cu2(μ-Hbdea)2(N3)2] and [Cu2(μ-Hbdea)2(pta)2]·2H2O
- 1D polymeric [Cu2(μ-Hbdea)2(μ-tpa)]n·2nH2O copper(II) compounds
- tetranuclear 3d-4f single-molecule magnet (SMM) complexes
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
265.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
129.5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter