Principaux documents
8.22330
Sigma-Aldrich
Methyl benzoate
for synthesis
Synonyme(s) :
Methyl benzoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
202-259-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.36 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
510 °C
Puissance
1177 mg/kg LD50, oral (Rat)
2170 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
8.6-20 % (v/v)
pb
199 °C/1013 hPa
Pf
-12 °C
Température de transition
flash point 82 °C
Densité
1.09 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.086 - 1.088
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - Pensky-Martens closed cup