Principaux documents
451835
Sigma-Aldrich
Bisphenol A-d16
98 atom % D
Synonyme(s) :
2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane-d16
250 MG
547,00 $
1 G
929,00 $
547,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
250 MG
547,00 $
1 G
929,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CD3)2C(C6D4OD)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
547,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pb
220 °C/4 mmHg (lit.)
Pf
157-159 °C (lit.)
Changement de masse
M+16
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(c2c([2H])c([2H])c(O[2H])c([2H])c2[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D/hD2
Clé InChI
IISBACLAFKSPIT-MAJJRYNQSA-N
Application
May be used as an analytical standard
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Remarque sur l'analyse
This product may be used as an analytical standard.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Bruna De Felice et al.
BMC medical genomics, 8, 56-56 (2015-09-09)
Bisphenol A (BPA) is an environmental compounds is known to possess endocrine disruption potentials. Bisphenol A has epigenetic effects as deregulated expression of microRNAs; such epigenetic marks can induce up/down alterations in gene expression that may persist throughout a lifetime.