Documents
8.04744
Sigma-Aldrich
2-Iodoacetamide
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Iodoacetamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H4INO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
205-630-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
91-94 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
Clé InChI
PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Purity (HPLC, area%): ≥ 99
Assay (ex N): ≥ 98
Identity (IR-spectrum): passes test
Colour (2.5 %, water): ≤ 50 APHA
Melting point: >91
Fe (Iron): ≤ 20 ppm
Water (according to Karl Fischer): ≤ 3
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Marco Rahm et al.
Prostaglandins & other lipid mediators, 146, 106387-106387 (2019-11-02)
Epoxyeicosatrienoic acids (EETs) are potent lipid mediators with well-established effects in vascular tissues. Recent studies indicated an emerging role of these eicosanoids in metabolic diseases and the EET signaling pathway was shown to be involved in hepatic insulin sensitivity. However