C0267
2-Chloroacetamide
≥98%
Synonyme(s) :
Chloracetamide, alpha-Chloroacetamide
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.05 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥98%
Forme
powder
Pf
116-118 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NC(=O)CCl
InChI
1S/C2H4ClNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
Clé InChI
VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- 2-Amino-4-chloroquinolines via o-alkylation of 4-chloro-1H-quinolin-2-ones and subsequent Smiles rearrangement.
- 2-(Formylaryloxy)acetamides by reacting with hydroxybenzaldehydes in the presence of potassium carbonate as a base.
- Biarylamine derivatives via aluminum triflate-catalyzed direct amination of benzhydrols.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
338.0 °F
Point d'éclair (°C)
170 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Rapid trypsin digest kit yields reliable results in less than 2 hours for mass spectrometry analysis.