4.80508
Methanol:Water 30:70 (v:v)
LiChrosolv®
Synonyme(s) :
30:70 MeOH:H2O solvent
2 270,00 $
About This Item
2 270,00 $
Produits recommandés
Qualité
HPLC grade
Niveau de qualité
Description
isocratic
Gamme de produits
LiChrosolv®
Forme
liquid
Technique(s)
HPLC: suitable
Température de transition
flash point 35 °C
Solubilité
water: soluble
Densité
0.95 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
general analytical
Format
mixture
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
95.0 °F
Point d'éclair (°C)
35 °C