Documents
69086
Sigma-Aldrich
CDP-Star® AP Substrate
Synonyme(s) :
AP Substrate, CDP-Star Detection Reagent, CDP-Star Substrate
About This Item
Code UNSPSC :
41116133
Nomenclature NACRES :
NA.41
Forme
liquid
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
The CDP-Star AP Substrate enables subnanogram sensitivity in a convenient ready-to-use format, and includes Nitro-Block II signal enhancer for increased signal-to-noise ratios with standard nitrocellulose membranes.
Avertissement
Toxicity: Irritant (B)
Informations légales
CDP-Star is a registered trademark of Tropix, Inc.
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable