Principaux documents
567549
Millipore
Phosphate de sodium monobasic monohydrate
Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Dibasic in the preparation of biological buffers.
Synonyme(s) :
Dihydrogénophosphate de sodium monohydrate, Phosphate monosodique
250 G
103,00 $
1 KG
384,00 $
103,00 $
Date d'expédition estimée le09 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
103,00 $
1 KG
384,00 $
About This Item
Formule linéaire :
NaH2PO4 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.25
103,00 $
Date d'expédition estimée le09 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
Molecular Biology
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 8660
Essai
≥99% (titration)
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
pKa (20 °C)
7.21
Solubilité
water: 14 mg/mL
Traces de cations
heavy metals: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Absorption
≤0.01 at 260 nm
≤0.01 at 280 nm
Activité étrangère
DNases, proteases, RNases, none detected
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
Clé InChI
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Useful in conjuction with sodium phosphate, dibasic (Cat. No. 567550) in the preparation of biological buffers(absorbance: ≤0.01 at 260 nm and 280 nm).
Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Dibasic (Cat. No. 567550 or 567547) in the preparation of biological buffers.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, store at room temperature. Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable