S3139
Phosphate de sodium monobasic
BioReagent, for molecular biology, anhydrous, ≥98%
Synonyme(s) :
Phosphate monosodique, Sodium dihydrogen phosphate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
for molecular biology
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥98%
Forme
solid
Technique(s)
activity assay: suitable
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L in water)
Solubilité
H2O: complete 100 mg/mL, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤40 ppm
Traces de cations
Fe: ≤30 ppm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Activité étrangère
DNase, RNase and protease, none detected
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable