Principaux documents
567545
Millipore
Phosphate de sodium monobasic monohydrate
ACS Reagent Grade. Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Dibasic in the preparation of biological buffers.
Synonyme(s) :
Dihydrogénophosphate de sodium monohydrate, Phosphate monosodique
About This Item
Formule linéaire :
NaH2PO4 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.25
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 8660
Essai
≥98% (by assay)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
pKa (20 °C)
7.21
Solubilité
water: soluble
Traces de cations
heavy metals: ≤0.001%
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
Clé InChI
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
ACS Reagent Grade. Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Dibasic (Cat. No. 567550 or 567547) in the preparation of biological buffers. Has a pH of 4.1-4.5.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, store at room temperature. Stock solutions are stable for several months at room temperature.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable