Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
1.06346
Dihydrogénophosphate de sodium monohydraté
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Phosphate de sodium monobasic monohydrate, Dihydrogénophosphate de sodium monohydrate, Phosphate monosodique
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
99.0-102.0% (alkalimetric)
Forme
crystals
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impuretés
≤0.01% Insoluble matter
pH
4.1-4.5 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilité
850 g/L
Densité
2.04 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
880 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
N: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.0005%
Absorption UV
λ: 280 nm Amax: ≤0.05
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
Clé InChI
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Application
- Development of a multiparticulate drug delivery system for in situ amorphisation : cette étude explore l'utilisation du dihydrogénophosphate de sodium monohydraté dans le développement d'un système multiparticulaire d'administration de médicaments. La recherche met en évidence le rôle de ce composé dans l'amorphisation in situ, améliorant ainsi la solubilité et la biodisponibilité des médicaments (Holm TP et al., 2022).
- Metabolomic characterization of rhubarb species by capillary electrophoresis and ultra-high-pressure liquid chromatography : le dihydrogénophosphate de sodium monohydraté est également utilisé dans le système tampon pour l'électrophorèse capillaire et l'UHPLC, facilitant l'analyse métabolomique des espèces de rhubarbe. Cette recherche souligne son importance pour améliorer l'efficacité de la séparation et de la résolution dans les méthodes analytiques (Tseng YJ et al., 2013).
Liaison
Remarque sur l'analyse
Matière insoluble : ≤ 0,01 %
pH (5 %, eau, 25 °C) : 4,1 - 4,5
Absorption UV (280 nm, 1 mol/l, 1 cm, eau) : ≤ 0.05
Chlorure (Cl) : ≤ 0,0005 %
Sulfate (SO₄) : ≤ 0,003 %
Azote total (N) : ≤ 0,001 %
Métaux lourds (ACS) : ≤ 0,0005 %
Ca (calcium) : ≤ 0,005 %
Fe (fer) : ≤ 0,0005 %
K (potassium) : ≤ 0,005 %
Conforme à ACS, Réact. Ph Eur
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Urea in water and wastewater, enzymatic determination - Photometric determination using the indophenol blue method after cleavage of the urea
Dosage de l'urée dans l'eau et les eaux usées par détermination enzymatique - Dosage photométrique par la méthode au bleu d'indophénol après clivage de l'urée
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel™ Swift HLB 96-well plate.
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?