71643
Phosphate monosodique dibasic dihydrate
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
sec-sodium phosphate, Hydrogénophosphate de disodium dihydrate, Hydrogénophosphate disodique dihydrate, Phosphate disodique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥99.0% (T)
Forme
crystals
Impuretés
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
8.9-9.2 (25 °C, 0.5 M in H2O)
Solubilité
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.03
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Chaîne SMILES
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
Clé InChI
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable