Documents
1.00573
Supelco
ortho-Phosphoric acid
85%, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Acide phosphorique, Acide orthophosphorique
About This Item
Formule linéaire :
H3PO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.00
Numéro Beilstein :
1921286
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Acide orthophosphorique (85 %), for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densité de vapeur
3.4 (vs air)
Pression de vapeur
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Forme
liquid
Concentration
85% phosphoric acid
Impuretés
≤0.5 ppm As (Arsenic)
≤0.5 ppm Cd (Cadmium)
≤0.5 ppm Co (Cobalt)
≤0.5 ppm Cu (Copper)
≤0.5 ppm Mn (Manganese)
≤0.5 ppm Pb (Lead)
≤1 ppm Fluoride (F)
≤1.0 ppm Ni (Nickel)
≤10 ppm Fe (Iron)
≤10 ppm Heavy metals (as Pb)
≤10 ppm Insoluble matter
≤10 ppm Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤10 ppm Volatile acids (as Acetic acid)
≤2 ppm Chloride (Cl)
≤2 ppm Zn (Zinc)
≤20 ppm Ca (Calcium)
≤20 ppm Phosphite and Hypophosphite (as H3PO3)
≤20 ppm Sulfate (SO4)
≤200 ppm Na (Sodium)
≤3 ppm Nitrate (NO3)
≤5 ppm K (Potassium)
≤5 ppm Mg (Magnesium)
≤5 ppm Sb (Antimony)
Couleur
APHA: ≤10
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
30.5 cSt(20 °C)
Point d'ébullition
158 °C (lit.)
Pf
~40 °C (lit.)
Densité
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Réact. Ph. Eur.
Autres remarques
L′acide phosphorique concentré est composé de H3PO4 à environ 85 % (aqueux).
Remarque sur l'analyse
Test (alcalimétrique)≥ 85,0 %Identitésatisfait au testApparence de la solutionsatisfait au testCouleur≤ 10 HazenChlorure (Cl)≤ 2 ppmFluorure (F)≤ 1 ppmNitrate (NO₃)≤ 3 ppmPhosphite et hypophosphite (exprimé en H₃PO₃)≤ 20 ppmHypophosphite, phosphitesatisfait au testMétaux lourds (exprimé en Pb)≤ 10 ppmSulfate (SO₄)≤ 20 ppmAs (arsenic)≤ 0,5 ppmCa (calcium)≤ 20 ppmCd (cadmium)≤ 0,5 ppmCo (cobalt)≤ 0,5 ppmCu (cuivre)≤ 0,5 ppmFe (fer)≤ 10 ppmK (potassium)≤ 5 ppmMg (magnésium)≤ 5 ppmMn (manganèse)≤ 0,5 ppmNa (sodium)≤ 200 ppmNi (nickel)≤ 1,0 ppmPb (plomb)≤ 0,5 ppmSb (antimoine)≤ 5 ppmZn (zinc)≤ 2 ppmSubstances précipitées par l′ammoniacsatisfait au testAcides volatils (sous forme d′acide acétique)≤ 10 ppmSubstances réduisant le permanganate de potassium (sous forme d′O)≤ 10 ppmMatière insoluble≤ 10 ppm
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Articles
Experience effective immobilization of protein A on wide-pore epoxy-modified silica monoliths for mAb separation, showcasing the efficiency of Chromolith® WP 300 columns in achieving faster and highly reproducible biomolecule separations.
HPLC method on Purospher® RP-18e column analyzes ephedrine and pseudoephedrine HCl in traditional Chinese medicine.
Discovery® C18 column aids in HPLC method development for quantifying ephedrine and pseudoephedrine in traditional Chinese medicine.
Following the new USP monograph for Famciclovir Tablets, Purospher™ STAR RP-8 endcapped HPLC columns can be used to monitor organic impurities in Famciclovir tablet formulations. Famciclovir is an antiviral drug indicated for the treatment of herpes zoster, herpes simplex virus 2 (genital herpes), herpes labialis (cold sores), etc.
Afficher tout
Protocoles
Sildenafil, sold under the brand name Viagra, among others, is a medication used to treat erectile dysfunction and pulmonary arterial hypertension.
Straightforward HPTLC-MS analysis of lactose in dairy products (milk or yoghurt) using only protein crash, centrifugation and dilution as sample preparation.
Lopinavir assay setup saves time and improves efficiency with shorter columns, meeting European pharmacopoeia guidelines.
Contenu apparenté
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.