P5811
Acide phosphorique
BioReagent, suitable for insect cell culture, 85%
Synonyme(s) :
Acide orthophosphorique
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.4 (vs air)
Pression de vapeur
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
85%
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
Point d'ébullition
158 °C (lit.)
Pf
~40 °C (lit.)
Densité
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
1.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SRC(6714)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Phosphoric acid has been used:
- as a component of preservative in yeast-sucrose food for maintaining Drosophila melanogaster
- in the preparation of triethylamine phosphate stock solution
- as a component in the preparation of protein reagent
- to adjust pH during the preparation of phosphate buffer solution
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter