Principaux documents
539690
Sigma-Aldrich
Protein Synthesis Initiation Inhibitor, NSC 119889
The Protein Synthesis Initiation Inhibitor, NSC 119889 blocks 5′-mediated/cap-dependent initiation of protein synthesis. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonyme(s) :
Protein Synthesis Initiation Inhibitor, NSC 119889, 3,4,5,6-Tetrabromofluorescein
25 MG
279,00 $
279,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 MG
279,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H8Br4O5
Poids moléculaire :
647.89
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
279,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
light brown
Solubilité
DMSO: 200 mg/mL
methanol: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
A cell-permeable, xanthenyl compound that prevents mRNA-ribosome interaction and inhibits 5’-mediated/cap-dependent initiation of protein synthesis (>95% inhibition at 50 µM in in vitro translation assays using Krebs, rabbit reticulocyte, or E. coli S30 extract).
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: yes
Primary Target
human arginine methyl transferase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 1.41 µM against human arginine methyl transferase
Avertissement
Toxicity: Irritant (B)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Autres remarques
Novac, O., et al. 2004. Nucleic Acids Res.32, 902.
Tan, Y.J., et al. 2003. J. Cancer Res. Clin. Oncol.129, 437.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable