Documents
C7698
Sigma-Aldrich
Cycloheximide
from microbial, ≥94% (TLC)
Synonyme(s) :
3-[2-(3,5-Diméthyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyéthyl]glutarimide, Actidione, Naramycine A
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H23NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.35
Numéro Beilstein :
88868
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Source biologique
microbial
Pureté
≥94% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
ethanol: soluble, clear to hazy
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
yeast
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC2CC(=O)NC(=O)C2
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
Clé InChI
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
Description générale
Le cycloheximide, aussi connu sous le nom d'actidione, est un glutarimide antibiotique souvent issu de la bactérie Streptomyces griseus. Il se comporte comme un puissant inhibiteur de la biosynthèse des protéines chez les cellules eucaryotes en perturbant l'étape de translocation durant la traduction, ce qui bloque efficacement l'élongation de la traduction. Il est déterminant en microbiologie où il permet de sélectionner les souches de levures et de champignons résistantes, ce qui en fait une aide précieuse dans les environnements expérimentaux maîtrisés.
Dans la recherche en biologie cellulaire et en biochimie, le cycloheximide a un comportement ambivalent vis-à-vis de l'apoptose, qu'il induit ou inhibe en fonction du type de cellules. Ses effets réversibles et rapides en font le choix idéal pour étudier les processus cellulaires et déterminer la demi-vie des protéines. Le cycloheximide a également de nombreuses applications en recherche biomédicale, où il inhibe la synthèse des protéines dans les cellules eucaryotes étudiées in vitro (à l'extérieur des organismes) et il suffit de le retirer pour inverser rapidement ses effets. Cela fait du cycloheximide un choix incontournable pour l'exploration en recherche biomédicale, en biologie cellulaire et en biochimie, où il offre polyvalence et précision du contrôle lors des expériences.
Application
  • La cycloheximide a été utilisée comme inhibiteur de la synthèse des protéines dans certaines souches de levure dans le cadre d′expériences de chasse à la cycloheximide.
  • Elle a été employée pour inhiber la traduction dans les cellules de mammifères
  • Elle a été employée pour inhiber la croissance fongique.
Actions biochimiques/physiologiques
Mode d'action : Inhibition de la traduction chez les eucaryotes, provoquant l'arrêt de la croissance et la mort cellulaire. Le CHX est couramment utilisé pour la sélection de souches de levures et de champignons résistants au CHX, pour l'inhibition contrôlée de la synthèse des protéines en vue de détecter les protéines à courte durée de vie ainsi que pour la sur-induction de l'expression de protéines, et pour l'induction de l'apoptose ou la facilitation de l'induction de l'apoptose par les récepteurs de mort cellulaire.
Spectre d'activité : Produit actif contre les levures et les champignons du type Candida, Aspergillus, Saccharomyces et Penicillium.
Caractéristiques et avantages
  • Antibiotique de grande qualité convenant à de nombreuses applications de recherche.
  • Produit couramment utilisé dans les applications de biologie cellulaire et de biochimie.
Stockage et stabilité
Tightly closed. Dry. Keep in a well-ventilated place. Keep locked up or in an area accessible
only to qualified or authorized persons.
Autres remarques
Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver dans un endroit sec.
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Quality control of a transcriptional regulator by SUMO-targeted degradation.
Wang Z and Prelich G
Molecular and Cellular Biology, 29, 1694-1694 (2009)
Potential pathogenic bacteria in metalworking fluids and aerosols from a machining facility.
Perkins SD and Angenent LT
FEMS Microbiology Ecology, 74, 643-643 (2010)
Nonsense-mediated mRNA decay (NMD) blockage promotes nonsense mRNA stabilization in protein 4.1R deficient cells carrying the 4.1R Coimbra variant of hereditary elliptocytosis.
Moriniere M et al.
Blood Cells, Molecules and Diseases, 45, 284-284 (2010)
Zhen Zhang et al.
Frontiers in endocrinology, 5, 206-206 (2014-12-19)
O-linked N-acetylglucosamine (O-GlcNAc) is a post-translational modification involving an attachment of a single β-N-acetylglucosamine moiety to serine or threonine residues in nuclear and cytoplasmic proteins. Cellular O-GlcNAc levels are regulated by two enzymes: O-GlcNAc transferase (OGT) and O-GlcNAcase (OGA), which
Junxuan Xu et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular cell research, 1866(9), 1487-1497 (2019-06-24)
Drosophila ZIP13 (dZIP13, CG7816/ZIP99C) belongs to the SLC39A family and is connected to iron homeostasis in the fruit fly. In this study, we show that dZIP13 level is strongly regulated by iron. In addition to a mild response to iron