128708
Ferulic acid
99%
Synonyme(s) :
trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, Ferulic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
powder and chunks
Pf
168-172 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(/C=C/C1=CC(OC)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
Clé InChI
KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable