268298
DAPI, Dihydrochloride
Cell-permeable DNA-binding dye.
Synonyme(s) :
DAPI, Dihydrochloride, 4ʹ,6-Diamidino-2-phenylindole, 2HCl
263,00 $
About This Item
263,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Description
RTECS - NL5995050
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
water: 5 mg/mL
ethanol: soluble
methanol: soluble
Fluorescence
λex ~359 nm
λem ~461 nm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Cl-].[Cl-].[nH]1c2c(cc1c3ccc(cc3)C(=N)N)ccc(c2)C(=N)N.[H+].[H+]
InChI
1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
Clé InChI
FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Binds preferentially to DNA rich in adenine and thymine
Avertissement
Reconstitution
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable