MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Documents
D8417
Sigma-Aldrich
4′,6-Diamidino-2-phénylindole dihydrochloride
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (HPLC and TLC), suitable for fluorescence
Synonyme(s) :
2-(4-Amidinophényl)-6-indolecarbamidine dihydrochloride, DAPI dihydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H15N5 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.25
Numéro Beilstein :
4894417
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116130
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.75
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC and TLC)
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Solubilité
H2O: 20 mg/mL
PBS: insoluble
ε (coefficient d'extinction)
30 at 263 nm in H2O
Fluorescence
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI)
λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(cc1)-c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(N)=N
InChI
1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
Clé InChI
FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4′,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride is a fluorescent dye for staining DNA. It strongly interacts with the dAT-rich (deoxy adenine-thymine) regions of the DNA.
Heat or sonication may be required. Solutions stored in the dark at room temperature or 4 °C should be stable for 2 to 3 weeks.
Application
Le DAPI est nettement plus sensible que le bromure d′éthidium pour marquer l′ADN dans les gels d′agarose. Il peut être utilisé dans le photofootprinting de l′ADN, pour détecter les sondes hybridées dans les applications sur membranes en permettant la visualisation spécifique des complexes double-brins, et pour évaluer les changements de l′ADN et de son contenu lors de l′apoptose par cytométrie en flux. La coloration par DAPI est également une méthode sensible et spécifique de détection des mycoplasmes.
4′,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride has been used in staining of various cells in immunocytochemistry and cytochemistry, human subcutaneous adipose tissues for fluorescence imaging, embryo sections for immunofluorescence.
Actions biochimiques/physiologiques
Sonde fluorescente pour l′ADN qui se lie dans le petit sillon, capable de pénétrer dans les cellules. Se lie au petit sillon d′ADN double brin (préférentiellement à l′ADN riche en AT), formant un complexe stable dont l′intensité de fluorescence est environ 20 fois plus élevée que celle du DAPI non lié.
Attention
Protect from light.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Behavior of mesenchymal stem cells stained with 4', 6-diamidino-2-phenylindole dihydrochloride (DAPI) in osteogenic and non osteogenic cultures
Ocarino N M, et al.
Biocell, 32(2), 175-183 (2008)
Interaction of 4?-6-diamidino-2-phenylindole to nucleic acids, and its implication to their template activity in RNA-polymerase reaction of E. coli bacteria and of friend-virus infected mouse spleen
Mildner B, et al.
Cancer letters, 4(2), 89-98 (1978)
IFATS collection: Human adipose tissue-derived stem cells induce angiogenesis and nerve sprouting following myocardial infarction, in conjunction with potent preservation of cardiac function
Cai L, et al.
Stem Cells, 27(1), 230-237 (2009)
Flavivirus NS4A-induced autophagy protects cells against death and enhances virus replication
McLean J E, et al.
Test, 286(25), 22147-22159 (2011)
Chun-Lan Xie et al.
Marine drugs, 17(3) (2019-03-22)
Five new ergostanes, penicisteroids D-H (1-5), were isolated from the liquid culture of the deep-sea-derived fungus Penicillium granulatum MCCC 3A00475, along with 27 known compounds. The structures of the new steroids were established mainly on the basis of extensive analysis
Articles
Detect mycoplasma contamination in cell culture through the PCR, DNA stain, or culture tests. Discover mycoplasma prevention, elimination, and detection kits.
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Quality control guidelines to maintain high quality authenticated and contamination-free cell cultures. Free ECACC handbook download.
Overview of good cell banking practices for cell line cryopreservation purposes.