Principaux documents
1.93633
Supelco
Chlorure de calcium dihydrate
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Calcium chloride dihydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CaCl2 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
laboratory grade
Pression de vapeur
0.01 hPa ( at 20 °C)
Gamme de produits
EMPLURA®
Forme
solid
pH
4.5-9.2 (at 20 °C, 50 g/L)
Pf
176 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: 745 g/L at at 20 °C (anhydrous)
Densité
1.85 g/cm3 at at 20 °C
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Clé InChI
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
<ul>
<li><strong>Understanding the core-shell interactions in macrocapsules of organic phase change materials and polysaccharide shell: </strong>Investigates the thermal properties and structural integrity of phase change materials encapsulated in polysaccharide shells, utilizing barium chloride dihydrate for stability testing in energy storage applications (Reddy VJ et al., 2022).</li>
<li><strong>Synthesis of a novel monofilament bioabsorbable suture for biomedical applications: </strong>Focuses on the development of a bioabsorbable suture material enhanced with barium chloride dihydrate, which improves the mechanical properties and usability in surgical procedures, contributing to the advancement of medical materials (de la Harpe KM et al., 2022).</li>
</ul>
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable