Documents
1.72580
SAFC
Chlorure de calcium dihydrate
extra pure, for table water, FCC, E 509
Synonyme(s) :
Calcium dichloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CaCl2 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro E:
E509
Numéro de classement CE :
233-140-8
Conformité réglementaire
FCC
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
4.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
176 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
1280 g/L
Application(s)
pharma/biopharma processes
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Clé InChI
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Description générale
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
Calcium chloride dihydrate with a low bromide level can be used to remineralize desalinated sea water to produce table water.
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable