MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Key Documents
G3272
Sigma-Aldrich
Guanidine hydrochloride
for molecular biology, ≥99%
Synonyme(s) :
Aminoformamidine hydrochloride, Aminométhanamidine hydrochloride, Chlorure de guanidinium
About This Item
Formule linéaire :
NH2C(=NH)NH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
95.53
Numéro Beilstein :
3591990
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.31
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Qualité
for molecular biology
Pureté
≥99%
Forme
crystalline powder
Conditions de stockage
(Tightly closed. Dry. )
Technique(s)
RNA extraction: suitable
Impuretés
≤0.3% water (Karl Fischer)
Couleur
white
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
Pf
180-185 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 6 M, clear, colorless
Densité
1.3 g/cm3 (lit.)
Traces de cations
Pb: ≤5 ppm
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.10
λ: 290 nm Amax: ≤0.05
Activité étrangère
DNase, RNase, none detected
Chaîne SMILES 
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
Clé InChI
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le chlorhydrate de guanidine, aussi connu sous le nom de chlorhydrate d'aminoformamidine, est un composé polyvalent très utilisé dans la recherche en biologie moléculaire et en biochimie. Agent chaotropique puissant, il altère la structure des protéines et des acides nucléiques, ce qui en fait un outil précieux pour la purification des protéines, en particulier l'ARNm. Ses capacités de dénaturation vont jusqu'au dépliement des protéines, facilitant leur purification puis leur repliement ; à forte concentration, il est même capable de solubiliser les protéines insolubles dénaturées.
À faible concentration, le chlorhydrate de guanidine a un effet unique : il facilite le repliement des protéines dénaturées et restaure l'activité enzymatique. Cette propriété est mise à profit dans les études sur la renaturation des protéines. Dans l'extraction de l'ARN, le chlorhydrate de guanidine sert de dénaturant puissant en perturbant les structures cellulaires et en inactivant les ribozymes, assurant l'intégrité de l'ARN extrait. En résumé, le chlorhydrate de guanidine est un composé polyvalent intervenant dans la purification des protéines, l'isolement des acides nucléiques et les études sur le repliement des protéines, et est utilisé dans de multiples applications de recherche en biologie moléculaire et en biochimie.
Application
Le chlorhydrate de guanidine a été utilisé :
  • comme constituant du tampon d'extraction de protéoglycanes
  • pour l'extraction lors du fractionnement protéique de lignées de cellules ATDC5
  • comme additif chimique pour l'étude de ses spectres d'absorbance effective en analyse structurale
  • pour l'incubation d'un laboratoire sur puce pour libérer l'antigène spécifique de la prostate et pour la régénération de l'aptamère
  • comme constituant d'une solution de 2,4-dinitrophénylhydrazine (DNPH) permettant de détecter les groupements carbonyle des protéines par l'étude de la carbonylation protéique
  • dans l'isolement de l'ARN pour dissocier les nucléoprotéines et inhiber les RNases
Agent fortement chaotropique permettant de dénaturer puis de replier les protéines. Ce dénaturant puissant peut solubiliser les protéines insolubles ou dénaturées telles que les corps d'inclusion. Il peut servir de première étape dans le repliement sous forme active des protéines ou des enzymes. Il peut être également nécessaire d'utiliser de l'urée et du dithiothréitol (DTT).
Actions biochimiques/physiologiques
Le chlorhydrate de guanidine (GuHCl) est une petite molécule hygroscopique. Il joue un rôle dans l'inhibition de l'activité adénosine triphosphatase (ATPase) de la protéine de choc thermique 104 (Hsp104) in vivo. C'est un puissant agent dénaturant et un inactivateur de plusieurs protéines et enzymes. Le GuHCl est capable d'inactiver l'aminoacylase et la papaïne. Il est impliqué dans le dépliement et l'inactivation de la phosphatase alcaline chez Haliotis diversicolor. En forte concentration, le GuHCl intervient dans l'inactivation de virus tels que l'herpès simplex virus de type 1 (HSV-1).
Caractéristiques et avantages
  • Tensioactif particulièrement polyvalent pour vos recherches en biologie cellulaire et en biochimie.
  • Convient aux applications sensibles de biologie moléculaire.
  • Produit exempt d'exonucléases, de DNases et de RNases.
  • Faible niveau de contamination par les métaux lourds, confirmé par des tests et garantissant la compatibilité du produit avec diverses applications.
Attention
Ce produit a tendance à s'agglomérer au stockage. Cela ne semble pas affecter la qualité du produit et les solutions de chlorhydrate de guanidine préparées avec du produit fluide ou grumeleux sont toutes identiques.
Notes préparatoires
Pour obtenir une solution 8 M dans l′eau, le mélange doit être chauffé à 35 °C pendant environ 30 minutes.
La solubilité maximale de l′hydrochlorure de guanidine dans l′eau est d′environ 6 M à température ambiante.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Ning Gao et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(51), 14633-14638 (2016-12-09)
Nanomaterial-based field-effect transistor (FET) sensors are capable of label-free real-time chemical and biological detection with high sensitivity and spatial resolution, although direct measurements in high-ionic-strength physiological solutions remain challenging due to the Debye screening effect. Recently, we demonstrated a general
Christa Meingast et al.
Biotechnology progress, 36(2), e2931-e2931 (2019-10-18)
Arginine synergistically inactivates enveloped viruses at a pH or temperature that does little harm to proteins, making it a desired process for therapeutic protein manufacturing. However, the mechanisms and optimal conditions for inactivation are not fully understood, and therefore, arginine
Current protocols in protein science, 84, A-A (2016-04-03)
The reagents and methods for purification and use of the most commonly used denaturants, guanidine hydrochloride (guanidine-HCl) and urea, are described. Other protein denaturants and reagents used to fold proteins are briefly mentioned. Sulfhydryl reagents (reducing agents) and "oxido-shuffling" (or
Jin Hua Liao et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 158(2), 323-333 (2008-10-22)
Abalone, a kind of low poikilothermic invertebrate, is easily exposed to ocean environment stress. Since it is one of the important mariculture animals, the attention paid to the abalone study becomes increasing. Alkaline phosphatase (ALPase, EC 3.1.3.1) is a kind
Xianglu Han et al.
Toxicology, 297(1-3), 1-9 (2012-04-11)
There is an urgent need for in vitro screening assays to evaluate nanoparticle (NP) toxicity. However, the relevance of in vitro assays is still disputable. We administered doses of TiO(2) NPs of different sizes to alveolar epithelial cells in vitro
Protocoles
TRI Reagent enables simultaneous DNA, RNA, and protein isolation with sample prep guidelines and troubleshooting.