Principaux documents
1.02382
Supelco
Chlorure de calcium dihydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Dichlorure de calcium
250 G
96,00 $
500 G
136,00 $
1 KG
209,00 $
5 KG
731,00 $
25 KG
2 510,00 $
96,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
96,00 $
500 G
136,00 $
1 KG
209,00 $
5 KG
731,00 $
25 KG
2 510,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CaCl2 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
233-140-8
Nomenclature NACRES :
NA.21
96,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
99.0-102.0% (complexometric)
Forme
solid
Puissance
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
Impuretés
≤0.003% Oxidizing substances (as NO3)
≤0.01% Insoluble matter
pH
4.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
176 °C (dec.) (lit.)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Al: ≤0.0001%
Ba: ≤0.003%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0003%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Mg and allied cations: ≤0.5%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
Sr: ≤0.05%
heavy metals: ≤5 ppm
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Clé InChI
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Calcium Chloride as a Novel Stabilizer for Foot-and-Mouth Disease Virus and Its Application in the Vaccine Formulation : l'étude démontre l'utilisation innovante du chlorure de calcium dihydraté pour stabiliser les virus de la fièvre aphteuse, améliorant ainsi l'efficacité et la stabilité des vaccins (Jin J.S., et al., 2024).
  • Efficient regulation of cadmium accumulation by carboxymethylammonium chloride in rice : l'étude examine le rôle du chlorure de calcium dihydraté dans l'absorption et la régulation des métaux lourds dans les plantes, ce qui laisse entrevoir son potentiel dans le cadre du nettoyage de l'environnement et en faveur de pratiques agricoles plus sûres (Fu L., et al., 2024).
  • Simultaneous impregnation and microencapsulation of CaCl(2) using silica gel and methyl cellulose for thermal energy storage applications : l'étude met en évidence l'utilisation du chlorure de calcium dihydraté dans les systèmes de stockage d'énergie, en soulignant sa capacité à améliorer les propriétés thermiques et l'efficacité énergétique (Shervani S., et al., 2024).
  • Microbial induced carbonate precipitation for remediation of heavy metals, ions and radioactive elements : l'étude explore les applications environnementales du chlorure de calcium dihydraté dans la dépollution biologique, en particulier dans le traitement de l'eau et du sol contaminés par des métaux lourds et des matières radioactives (Taharia M., et al., 2024).
  • Hybrid Polymer Salogels for Reversible Entrapment of Salt-Hydrate-Based Thermal Energy Storage Materials : l'étude porte sur l'intégration du chlorure de calcium dihydraté dans des matrices polymères pour le stockage réversible de l'énergie thermique, générant des avancées dans la science des matériaux et la gestion de l'énergie (Rajagopalan K.K., et al., 2024).
Liaison
Remplace : CX0134 ; CX0130-1 ; CX0134-1 ; CX0134-3 ; CX0130 ; CX0130-6
Remarque sur l'analyse
Dosage (complexométrie) : 99,0 - 102,0 %
Identité : satisfait au test
Apparence de la solution : satisfait au test
Matière insoluble : ≤ 0,01 %
Acidité ou alcalinité : satisfait au test
pH (5 %, eau, 25 °C) : 4,5 - 8,5
Sulfates (SO₄) : ≤ 0,005 %
Métaux lourds (ACS) : ≤ 5 ppm
Al (aluminium) : ≤ 0,0001 %
Ba (baryum) :
≤ 0,003 %
 : satisfait au test
Cu (cuivre) : ≤ 0,0005 %
Fe (fer) : ≤ 0,0003 %
K (potassium) : ≤ 0,01 %
Mg (magnésium) : ≤ 0,005 %
Na (sodium) : ≤ 0,01 %
NH₄ (ammonium) : ≤ 0,005 %
Sr (strontium) : ≤ 0,05 %
Magnésium et métaux alcalins : ≤ 0,5 %
Substances oxydantes (exprimées en NO₃) : ≤ 0,003 %
Correspond à ACS, Réact. Ph. Eur.
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
Photometric determination of nitrite ions in soil samples by Griess method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Photometric determination of nitrite ions in compost by Griess method using Spectroquant®
Learn about the photometric determination of nitrate ions in soil using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Learn about the photometric determination of nitrate ions in compost using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Afficher tout
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf