Principaux documents
1.93634
Supelco
Calcium chloride
fused, EMPLURA®
Synonyme(s) :
Calcium chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CaCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Gamme de produits
EMPLURA®
Forme
fused
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Ca+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable