1.37182
Sulfate de magnésium heptahydraté
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
sel amer, sel d’Epsom, epsomite, sel de magnésium heptahydraté de l’acide sulfurique, Sels d’Epsom
109,00 $
Date d'expédition estimée le16 avril 2025Détails
About This Item
109,00 $
Date d'expédition estimée le16 avril 2025Détails
Produits recommandés
Agence
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Densité de vapeur
<0.01 (vs air)
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Description
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,JP,USP
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
solid
pH
5.0-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilité
710 g/L
Densité
1.68 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® est une famille de produits de haute qualité, pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques, qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite conformément aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Parce qu'il présente un seuil microbien et un seuil d'endotoxines relativement bas, le sulfate de magnésium heptahydraté Emprove® Expert convient particulièrement aux applications à haut risque.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais