Documents
1.01217
Supelco
Sulfate d'ammonium
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Mascagnite
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Numéro de classement CE :
231-984-1
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Pression de vapeur
<1 Pa ( 25 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99.5% (alkalimetric)
Forme
solid
Puissance
2840 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.001% Insoluble matter
Résidus de calcination
≤0.005% (as sulfate)
Perte
≤0.1% loss on drying, 105 °C
pH
5 (100 g/L in H2O)
Pf
>280 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
754-764 g/L
Densité
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Masse volumique apparente
850 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.0003%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
Traces de cations
Al: ≤0.000075%
As: ≤0.00002%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0001%
Cr: ≤0.000075%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
Mg: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0002%
Zn: ≤0.0001%
heavy metals: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Dosage (alcalimétrie) : ≥ 99,5 %
Matière insoluble : ≤ 0,001 %
pH (5 %, eau, 25 °C) : 5,0 - 6,0
Chlorures (Cl) : ≤ 0,0003 %
Nitrates (NO₃) : ≤ 0,001 %
Phosphates (PO₄) : ≤ 0,0005 %
Métaux lourds (ACS) : ≤ 0,0005 %
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 0,0005 %
Al (aluminium) : ≤ 0,000075 %
As (arsenic) : ≤ 0,00002 %
Ca (calcium) : ≤ 0,001 %
Cd (cadmium) : ≤ 0,0001 %
Cr (chrome) : ≤ 0,000075 %
Cu (cuivre) : ≤ 0,0002 %
Fe (fer) : ≤ 0,0002 %
Mg (magnésium) : ≤ 0,0005 %
Pb (plomb) : ≤ 0,0002 %
Zn (zinc) : ≤ 0,0001 %
Résidu de calcination (sous forme de sulfates) : ≤ 0,005 %
Perte au séchage (105 °C) : ≤ 0,1 %
Conforme aux spécifications ACS, aux normes ISO et au chapitre "Réactifs" de la pharmacopée européenne.
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.