T8691
Taurine
suitable for cell culture, BioXtra, meets USP testing specifications
Synonyme(s) :
2-Aminoethanesulfonic acid
About This Item
Produits recommandés
product name
Taurine, suitable for cell culture, meets USP testing specifications
Agence
meets USP testing specifications
Gamme de produits
BioXtra
Forme
crystalline powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Couleur
white
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
Clé InChI
XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Ppm1a(24666)
Catégories apparentées
Application
- as a component of cardiomyocyte dissociation solution
- as a supplement for modified synthetic oviduct fluid (m-SOF) medium to culture the presumptive zygotes
- as a constituent of low Ca2+ solution employed in preparation of collagenase B solution for colony dissociation into single cells
- to assess its effect on development of bovine embryos fertilized with different bull semen during in vitro fertilization
- as a component of culture media for derivation of cornea organoids
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Ultrapure water from Milli-Q® system shown free of BPA, suitable for embryology research, minimizing endocrine disruptor interference.
Il a été démontré que l'eau ultra pure produite par un système Milli-Q® ne contenait pas de BPA et convenait à la recherche en embryologie, car elle réduit autant que possible les interférences des perturbateurs endocriniens.