Principaux documents
1.05999
SAFC
Parteck® Mn SD
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., USP, FCC
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Sulfate de manganèse(II) monohydraté
0.5 KG
275,00 $
1 KG
308,00 $
275,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
0.5 KG
275,00 $
1 KG
308,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
MnO4S · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.00 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
232-089-9
275,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Agence
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FCC
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
fine powder
Puissance
2150 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.0-3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
>449 °C (anhydrous substance)
Densité
2.95 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Mn+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
Clé InChI
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Pour faire face aux problèmes de formulation galénique, nous avons eu recours à des techniques d'ingénierie des particules pour mettre au point des excipients fonctionnels spécialement adaptés aux formes pharmaceutiques orales solides. Les produits de notre gamme Parteck® possèdent des propriétés particulaires uniques qui en font des excipients particulièrement performants pour la fabrication des comprimés, certaines technologies de délivrance de médicament ou l'amélioration de la solubilité.
Dans le cadre de notre programme EMPROVE®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le sulfate de manganèse Parteck® Mn SD est traité par des techniques d'ingénierie des particules pour avoir une granulométrie fine et un spectre granulométrique étroit et reproductible, garantissant une distribution granulométrique fine et uniforme. Sa grande surface spécifique permet une dissolution quantitative et rapide, l'une des clés d'une bonne absorption, et donc, d'une bonne biodisponibilité.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Health hazardCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Brain
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
L-Tyrosine
SAFC
T4321
L-Tyrosine