1.06573
Hydrogénophosphate de sodium dodécahydraté
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Phosphate de sodium dibasic dodecahydrate, Hydrogénophosphate de sodium, phosphate de sodium dibasique, Phosphate de sodium secondaire, Hydrogénophosphate de disodium dodecahydrate, Hydrogénophosphate disodique dodecahydrate, Phosphate disodique
About This Item
Produits recommandés
Agence
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
crystalline
solid
pH
9.0-9.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilité
218 g/L
Densité
1.52 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.12H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable