Principaux documents
1.25078
Millipore
Résine Fractogel® EMD TMAE Medcap (M)
MiniChrom Column Fractogel® TMAE Medcap (M)
Synonyme(s) :
MiniChrom Column Fractogel® TMAE Medcap (M), 5 ml
1 EA
480,00 $
480,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
480,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
480,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Matériaux
polypropylene housing
Gamme de produits
Fractogel®
Paramètres
≤8 bar pressure
~180 cm/hr max. flow rate
Colonne, D.I. × Long.
8 mm × 100 mm
Volume
5 mL
Groupe de la matrice active
Methacrylate
Taille moyenne des particules
40-90 μm
Capacité
~150 mg, BSA binding capacity
Application(s)
plasma purification
recombinant protein
vaccine development
Technique de séparation
anion exchange
Température de stockage
room temp
Description générale
Strong anion exchange Fractogel® TMAE Medcap (M) resin in a convenient pre-packed 5 ml column
Caractéristiques et avantages
MiniChrom Column Fractogel® TMAE Medcap (M), 5 ml enables:
  • Excellent binding at high flow rates
  • Excellent pressure-flow behavior
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Informations légales
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13