Principaux documents
1.09533
Supelco
Bandelettes indicatrices de pH, pH 5,0 - 10,0
non-bleeding, colorimetric, pH range 5.0-10.0, graduations and accuracy accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
Synonyme(s) :
Bandelettes de pH, pH 5,0 à pH 10,0, Bandelettes réactives pour mesurer le pH, pH 5,0 à pH 10,0
About This Item
Code UNSPSC :
41113034
Nomenclature NACRES :
NB.35
Agence
suitable for SM 5210
Niveau de qualité
Gamme de produits
MQuant®
Caractéristiques
non-bleeding
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.5 pH unit
Plage de pH
5.0-10.0
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Les bandelettes indicatrices de pH MQuant sont adaptées à tous les milieux rencontrés en analyse environnementale et dans les contrôles de procédé industriel. Notre mode de fabrication particulier confère aux bandelettes indicatrices de pH des avantages décisifs par rapport au papier pH : comme la bandelette ne dégorge pas, elle peut être laissée dans le milieu de mesure sans risque de le contaminer. Ces bandelettes sont faciles à utiliser : le pH est mesuré de manière semi-quantitative par comparaison visuelle des trois zones réactionnelles de la bandelette avec les nuances de l′échelle colorimétrique, qui correspondent parfaitement à la couleur des réactions. Les boîtes Safetyedge, particulièrement astucieuses, garantissent une conservation en toute sécurité et un retrait aisé des bandelettes. Pour les tests mesurant d′autres paramètres et nécessitant d′ajuster le pH de l′échantillon dans une plage spécifique (par exemple Spectroquant, voir les instructions d′utilisation), nous vous recommandons d′utiliser les bandelettes indicatrices de pH MQuant en guise de contrôle préliminaire.
pH 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10.0, sans dégorgement, MQufant®
Liaison
Remplace : 9588-1, 9588-3, 9588
Remarque sur l'analyse
Test d′application : conforme
Informations légales
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Protocoles
Spectrophotometric determination of bromine with dipropyl-p-phenylenediamine (DPD) in drinking water, swimming-pool water, wastewater, and disinfection solutions in a range of 0.020 – 10.00 mg/L.
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.