Principaux documents
1.12635
SAFC
Parteck® Delta M (mannitol)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, E 421
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
D-mannitol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H14O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Numéro E:
E421
Numéro de classement CE :
200-711-8
Agence
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Description
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,JP,E 421
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
fine powder
Température d'inflammation spontanée
410 °C
Puissance
13500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
290-295 °C/4 hPa
Pf
164-169 °C
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
2-25°C
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
Clé InChI
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Pour faire face aux problèmes de formulation galénique, nous avons eu recours à des techniques d'ingénierie des particules pour mettre au point des excipients fonctionnels spécialement adaptés aux formes pharmaceutiques solides. Les produits de notre gamme Parteck® possèdent des propriétés particulaires uniques qui en font des excipients particulièrement performants pour la fabrication des comprimés, certaines technologies de délivrance de médicament ou l'amélioration de la solubilité.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® est une famille de produits de haute qualité, pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques, qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite conformément aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
L'excipient Parteck® Delta M est un mannitol convertible spécialement conçu pour assurer une granulation par voie humide. Ses cristaux polymorphes delta le rendent extrêmement adaptable. Bien qu'il soit décrit comme un mannitol classique, cet excipient exceptionnel change de structure et se convertit en polymorphe bêta au contact de l'eau. Cela crée une structure poreuse et augmente par conséquent la surface spécifique, ce qui permet de produire des comprimés extrêmement durs à désintégration rapide.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1