Documents
1.06586
Supelco
Phosphate de sodium dibasique
anhydrous for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Phosphate de sodium dibasic, Phosphate de sodium secondaire, Hydrogénophosphate de disodium, Hydrogénophosphate de sodium, Phosphate disodique
About This Item
Formule linéaire :
Na2HPO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-448-7
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99.0% (alkalimetric)
Forme
solid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.01% Insoluble matter
Perte
≤ 0.2% loss on drying, 105 °C
pH
8.7-9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Pf
250 °C (decomposition)
Masse volumique apparente
880 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Liaison
Remplace : SX0720; SX0720-1; SX0720-5; SX0720-7; SX0720-20
Remarque sur l'analyse
Dosage (alcalimétrie) : ≥ 99,0 %
Matière insoluble : ≤ 0,01 %
pH (5 %, eau, 25 °C) : 8,7 - 9,3
Chlorure (Cl) : ≤ 0,002 %
Sulfate (SO₄) : ≤ 0,005 %
Métaux lourds (ACS) : ≤ 0,001 %
Cu (cuivre) : ≤ 0,0003 %
Fe (fer) : ≤ 0,001 %
K (potassium) : ≤ 0,01 %
Pb (plomb) : ≤ 0,001 %
Perte au séchage (105 °C) : ≤ 0,2 %
Conforme à ACS, Réact. Ph Eur
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.