Principaux documents
1.00419
SAFC
Parteck® M 200 (mannitol)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JP, USP, E 421
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
D-mannitol
2.5 KG
506,00 $
50 KG
Demander
506,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
2.5 KG
506,00 $
50 KG
Demander
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H14O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Numéro E:
E421
Numéro de classement CE :
200-711-8
506,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Agence
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
fine powder
Température d'inflammation spontanée
410 °C
Qualité
E 421
Taille des particules
(see specification)
pb
290-295 °C/4 hPa
Pf
164-169 °C
Solubilité
213 g/L
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES 
OC(C(O)C(O)CO)C(O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
Clé InChI
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Pour faire face aux problèmes de formulation galénique, nous avons eu recours à des techniques d'ingénierie des particules pour mettre au point des excipients fonctionnels spécialement adaptés aux formes pharmaceutiques solides. Les produits de notre gamme Parteck® possèdent des propriétés particulaires uniques qui en font des excipients particulièrement performants pour la fabrication des comprimés, certaines technologies de délivrance de médicament ou l'amélioration de la solubilité.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
En plus de présenter une excellente compressibilité, les excipients Parteck® M assurent la stabilité du principe actif tout au long de votre procédé de fabrication et au-delà. À base de mannitol directement compressible, ils ne nécessitent pas de transformation ultérieure ni de hautes forces de compression. Leur surface spécifique exceptionnellement élevée permet une désintégration et une libération rapides, quel que soit le dosage. Ils conviennent parfaitement à la fabrication de compriméspar compression directe ou des techniques de granulation telles que la granulation par voie humide etle compactage au rouleau. Les excipients Parteck® M sont déclinés en différentes granulométries.
Les spécifications de ce produit figurent dans le dossier de qualification des matières Emprove®, sous "General Properties" (propriétés générales).
Caractéristiques et avantages
  • Haute compactibilité à de faibles forces de compression
  • Désintégration et dissolution rapides
  • Potentiel de dilution élevé
  • Non hygroscopique, teneur exceptionnellement faible en sucres réducteurs
  • Doses uniformes avec distribution homogène
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
This article describes the advantages of mannitol when used as an excipient in solid drug formulation.
In recent years, mannitol has gained popularity as an excipient in solid dosage formulation due to its beneficial physicochemical properties.
Learn about common tablet manufacturing technologies and the advantages and disadvantages of each.
Our overview of API solubility and dissolution enhancement methods can help you decide between the many options to take during formulation.
Afficher tout
Contenu apparenté
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.