439193
Méthanol
≥99.9%, gradient grade, suitable for HPLC, suitable for EPA 1613
Synonyme(s) :
Alcool méthylique
About This Item
Produits recommandés
product name
Méthanol, suitable for HPLC, gradient grade, suitable as ACS-grade LC reagent, ≥99.9%
Qualité
gradient grade
Niveau de qualité
Agence
suitable for EPA 1613
Densité de vapeur
1.11 (vs air)
Pression de vapeur
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.9%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
725 °F
Limite d'explosivité
36 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone
≤0.001% formaldehyde
≤0.03% water
Résidus d'évap.
≤0.0003%
Couleur
APHA: ≤10
clear
Indice de réfraction
n20/D 1.329 (lit.)
Point d'ébullition
64.7 °C (lit.)
Pf
−98 °C (lit.)
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Gradient HPLC
≤5 mAU at 254 nm
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 203 nm Amax: ≤1.0
λ: 210 nm Amax: ≤0.60
λ: 220 nm Amax: ≤0.30
λ: 230 nm Amax: ≤0.15
λ: 240 nm Amax: ≤0.05
λ: 260-400 nm Amax: ≤0.01
Adéquation
passes test for HPLC
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- HPLC with gradient analysis
- Spectrophotometry
- Residual testing
- LC-MS applications
Used as a solvent/reagent to determine total phenols content, anti-DPPH activity and the content of antioxidants in honeybee drone blood homogenate (DBH) samples.
Conditionnement
Notes préparatoires
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.