MilliporeSigma
Toutes les photos(10)
Documents
1.09623
Supelco
Acétate d'éthyle
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Éthanoate d'éthyle, ester acétique, ester éthylique, EtOAc
About This Item
Formule linéaire :
CH3COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
Numéro Beilstein :
506104
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
205-500-4
Nomenclature NACRES :
NA.05
Qualité
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Niveau de qualité
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densité de vapeur
3 (20 °C, vs air)
Pression de vapeur
73 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
801 °F
Puissance
5620 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
2.2-11.5 %, 38 °F
Impuretés
≤0.0008 meq/g Titrable acid
≤0.05% Water
≤0.1% Ethanol (GC)
≤0.1% Methanol (GC)
≤0.1% Methyl acetate (GC)
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
clearAPHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.3720 (lit.)
Point d'ébullition
76.5-77.5 °C (lit.)
Pf
−84 °C (lit.)
Température de transition
flash point -4 °C
Solubilité
85.3 g/L
Densité
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤500  ng/g
B: ≤20  ng/g
Ba: ≤100  ng/g
Ca: ≤500  ng/g
Cd: ≤50  ng/g
Co: ≤20  ng/g
Cr: ≤20  ng/g
Cu: ≤20  ng/g
Fe: ≤100  ng/g
Mg: ≤100 ng/g
Mn: ≤20 ng/g
Ni: ≤20  ng/g
Pb: ≤100  ng/g
Sn: ≤100  ng/g
Zn: ≤100  ng/g
Chaîne SMILES 
CCOC(C)=O
Application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clé InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Les solvants de qualité EMSURE conviennent à un large éventail d'applications de laboratoire classiques et sont fréquemment utilisés dans des applications de laboratoire règlementées et hautement exigeantes. Les produits EMSURE proposent les spécifications les plus complètes et les meilleures au monde. Nous déclarons notre gamme EMSURE conforme aux spécifications ACS, au chapitre "Réactifs" de la pharmacopée européenne (Réact. Ph. Eur.) et également aux normes ISO.
Application
  • Investigating the anti-growth, anti-resistance, and anti-virulence activities of Schoepfia schreberi J.F.Gmel. against the superbug Acinetobacter baumannii.: This study evaluates the effectiveness of plant extracts, possibly involving ethyl acetate as a solvent or extractant, in combating bacterial resistance and virulence, presenting potential applications in analytical methodologies focused on bioactivity assessment (Uc-Cachón et al., 2024).
  • Attractant and repellent properties of Senna didymobotrya plant extracts to Amblyomma variegatum and Rhipicephalus appendiculatus.: The research explores natural extract′s efficacy, utilizing ethyl acetate in the extraction process, as eco-friendly pest management solutions, relevant in developing analytical techniques for environmental and agricultural applications (Kinyua et al., 2024).
  • Antioxidant activity of Sophora exigua and liposome development of its powerful extract.: This paper discusses the antioxidant properties of plant extracts, with implications for ethyl acetate use in extraction and stabilization processes in pharmaceutical and food industries, enhancing analytical methods for antioxidant capacity measurement (Rodwattanagul et al., 2024).
  • In vitro ovicidal and larvicidal activity of a hydroalcoholic extract and its fractions from Cyrtocarpa procera fruits on Haemonchus contortus.: The study investigates ethyl acetate′s role in isolating bioactive compounds with potential applications in the analysis of antiparasitic agents, relevant to both medical and veterinary parasitology (De Jesús-Martínez et al., 2024).
  • Antagonistic actions of Paucibacter aquatile B51 and its lasso peptide paucinodin toward cyanobacterial bloom-forming Microcystis aeruginosa PCC7806.: This research focuses on microbial interactions and the role of ethyl acetate in the extraction of peptides, applicable in the analytical examination of microbial ecology and environmental safety (Cha et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Pureté (GC) : ≥ 99,5 %
Identité (IR) : conforme
Apparence : limpide
Couleur : ≤ 10 Hazen
Acide titrable : ≤ 0,0008 méq/g
Densité (d 20 °C/20 °C) : 0,901 - 0,904
Point d′ébullition : 76 - 78 °C
Substances facilement carbonisables : conforme
Éthanol (GC) : ≤ 0,1 %
Méthanol (GC) : ≤ 0,1 %
Acétate de méthyle (GC) : ≤ 0,1 %
Al (aluminium) : ≤ 500 ng/g
B (bore) : ≤ 20 ng/g
Ba (baryum) : ≤ 100 ng/g
Ca (calcium) : ≤ 500 ng/g
Cd (cadmium) : ≤ 50 ng/g
Co (cobalt) : ≤ 20 ng/g
Cr (chrome) : ≤ 20 ng/g
Cu (cuivre) : ≤ 20 ng/g
Fe (fer) : ≤ 100 ng/g
Mg (magnésium) : ≤ 100 ng/g
Mn (manganèse) : ≤ 20 ng/g
Ni (nickel) : ≤ 20 ng/g
Pb (plomb) : ≤ 100 ng/g
Sn (étain) : ≤ 100 ng/g
Zn (zinc) : ≤ 100 ng/g
Résidu d′évaporation : ≤ 0,001 %
Eau : ≤ 0,05 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.