Principaux documents
1.09147
Supelco
Solution de thiosulfate de sodium
c(Na₂S₂O3 5 H₂O) = 0.1 mol/l (0.1 N), reag. Ph. Eur., reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
Synonyme(s) :
Antichlor
1 L
47,40 $
1 L
49,90 $
4 L
185,00 $
10 L
269,00 $
47,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 L
47,40 $
1 L
49,90 $
4 L
185,00 $
10 L
269,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Nom du produit
Solution de thiosulfate de sodium, c(Na2S2O3 5 H2O) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Agence
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titripur®
Forme
liquid
Qualité
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Capacité de réaction
reaction type: Redox Reactions
Conditionnement
Titripac® of
Concentration
0.1 M
Technique(s)
titration: suitable
pH
9-10 (20 °C in H2O)
Densité
1.01 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Application
  • The para-chloroaniline prevention after the use of sodium thiosulfate as an intermediary irrigator between sodium hypochlorite and chlorhexidine : cette étude évalue la neutralisation de l'hypochlorite de sodium par le thiosulfate de sodium pour éviter la formation de para-chloroaniline en présence de chlorhexidine, Elle fournit des informations sur les concentrations optimales de thiosulfate de sodium pour une utilisation sûre et efficace dans les applications analytiques impliquant ces produits chimiques (Endocrinology and Disorders, 2020).
Caractéristiques et avantages
Accréditation :
Cette solution volumétrique est analysée par notre laboratoire d'étalonnage, qui est accrédité par l'organisme d'accréditation allemand DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) selon la norme DIN EN ISO/CEI 17025 pour l'analyse des concentrations en quantité de matière des solutions volumétriques (numéro d'accréditation : D-K-15185-01-00). L'attestation d'accréditation est disponible ici : www.sigmalaldrich.com/ISO17025
Conditionnement
Les produits dont la référence se termine par "3" sont de qualité SmartChemicals et comportent une étiquette RFID pour un transfert simple et rapide des données vers l'appareil (xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003, par exemple). Pour de plus amples informations : www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Conditionnements Titripac® : toutes les références se terminant par "4000, 4003, 9010, 9013". Pour de plus amples informations : www.sigmaaldrich.com/Titripac
Liaison
Remplace : SX0821 ; SX0821-3 ; SX0821-8.
Remarque sur l'analyse
Forme liquide
Concentration en quantité de matière : 0,0995 à 0,1005 mol/l
Incertitude de mesure : ± 0,0003 mol/l
Traçabilité métrologique jusqu'aux matériaux de référence du NIST
La concentration est déterminée par titrage volumétrique à une température de référence de 20 °C.
La traçabilité métrologique de la concentration en quantité de matière de cette solution volumétrique peut être établie jusqu'à un matériau de référence ("Standard Reference Material", SRM) du National Institute of Standards and Technology (NIST) de Gaithersburg aux États-Unis (le dichromate de potassium, SRM 136), avec l'iodate de potassium, étalon volumétrique (réf. 1.02404), matériau de référence certifié conforme à la norme ISO 17034 et analysé par le laboratoire d'étalonnage de Merck KGaA Darmstadt (Allemagne) accrédité DIN EN ISO/CEI 17025. L'incertitude est exprimée sous la forme d'une incertitude de mesure élargie avec un facteur d'élargissement k = 2 couvrant un niveau de confiance de 95 %.
Remarque : Le titre est un facteur de correction qui permet de tenir compte des variations de la solution volumétrique, du matériel de titrage, ainsi que de la température et autres conditions de laboratoire. Pour obtenir des résultats de titrage corrects, il est recommandé de déterminer un titre avec le matériel et dans les conditions spécifiques au laboratoire, directement après ouverture d'un nouveau flacon et à intervalles réguliers.
Informations légales
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Protocoles
Preparation of a standard solution for Sulfide
Preparation of a standard solution for Formaldehyde
Contenu apparenté
Le titrage Karl Fischer, une méthode d'analyse extrêmement répandue, permet de déterminer la teneur en eau des matières premières et des produits.
Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf